Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rustfrit stål hjælpevogn, 2 hylder
Artikelnummer. 12345709 Shop alle Cole-Parmer produkter
1041 mm, Hver
Højde (metrisk):
1041 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Brug disse holdbare hjælpevogne med to hylder til en række almindelig laboratorieopbevaring og -transport. Cole-Parmer™ Stainless Steel Utility Cart fremstillet af en sej, high-density polyethylen og giver en fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste stoffer, inklusive de fleste syrer og baser.
  • Meget holdbar, lavet af emaljeret ståldæk og vinkelunderramme med hårde HDPE-hylder
  • To-hylde vogne fremstillet med Microban™ , et antimikrobielt produkt, der beskytter hylderne mod bakterier, skimmelsvamp og meldug
  • Glatte, aftørrende hylder har en dyb, 44,5 mm læbe for at indeholde spild
  • Med drejelige hjul
  • Håndtaget strækker sig 711 mm over dækket
  • Kapacitet 181 kg
Note: Billedet vist ovenfor er kun repræsentativt. Faktisk enhed har kun 2 hylder.
Tekniske data
Produkttype Hjælpevogn
Højde (metrisk) 1041 mm
Længde (metrisk) 831.8 mm
Bæreevne (metrisk) 181 kg
Materiale Stål
Antal hylder 2
Hyldemateriale HDPE
Bredde (metrisk) 546 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Rustfrit stål hjælpevogn, 2 hylder >