Få mere at vide
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind
Fremstillet af rustfrit stål 1.4016.
Brand:  Buerkle™ 8677-1220
119.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10263020
  • 190.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med skruegevind
  • Skruen er zinkbelagt
Tekniske data
Tekniske data
12 til 20 mm
Slanger
12 til 20 mm dia.
Rustfrit stål
10/Pk.
Slangeklemme med ormegevind
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind > Diameter: 12 til 20 mm