Få mere at vide
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind
Fremstillet af rustfrit stål 1.4016.
Brand:  Buerkle™ 8677-2540
125.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16616703
  • 157.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med skruegevind
  • Skruen er zinkbelagt
Tekniske data
Tekniske data
25 til 40 mm
Slanger
25 til 40 mm
Rustfrit stål
10 Pk.
Slangeklemme med ormegevind
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind > 25-40 mm