Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ EZPassage™ Engangsværktøj til passage af stamceller
Artikelnummer. 11523127
Mængde:
10 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11523127
Brand: Gibco™ 23181010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ny human embryonal stamcellepassageanordning, der gør manuel passage af stamcellekolonier hurtigere og reproducerbar.
  • Fremstillet af et proprietært, cellekultursikkert og inert materiale, der gør det muligt at skære embryonale stamcellekolonier, der vokser på fødeceller eller andre substrater, til ensartede stykker for optimal passage.
  • Udkonkurrerer eksisterende manuelle og enzymatiske passeringsmetoder i hastighed, ensartethed af passerede kolonier og pålidelighed.
  • Manuel passage stamcellekolonier på en brøkdel af tiden sammenlignet med standardteknikker.
  • Skær stamcellekolonier i stykker af ensartet størrelse, hvilket gør passage af stamceller mere reproducerbar.
  • Kontroller størrelsen for bedre passage eller for at lave embryoidlegemer.
  • Cellekultur-sikre Passaging Tools er klar til brug og pakket individuelt i gamma-bestrålede ærmer.
  • Engangsbrug.
  • Må ikke steriliseres (alkohol eller autoklaver)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Proprietært, cellekultursikkert, inert materiale
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Manuel passage af stamcellekolonier
Engangs Engangsbrug
Produkttype Værktøj til passage af stamceller
Celletype Stamcelle
Produktlinje EZPassage , StemPro
Mængde 10 enheder