Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile graduerede overførselspipetter
Fremstillet af polyethylen med lav densitet.
211.00 DKK - 336.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Længde (metrisk) | Volumen (metrisk) dispensering | Emballagetype | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Længde (metrisk) | Volumen (metrisk) dispensering | Emballagetype | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
13489108
|
Fisherbrand™
13489108 |
1 mL | 150 mm | 33μ L | Individuelt indpakket |
314.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
13419118
|
Fisherbrand™
13419118 |
1 mL | 150 mm | 33μ L | 50 indvendige pakker á 10 stk |
211.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
13469108
|
Fisherbrand™
13469108 |
3 mL | 155 mm | 40μ L | Individuelt indpakket |
336.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||
13409118
|
Fisherbrand™
13409118 |
3 mL | 155 mm | 40μ L | 25 indvendige pakker á 20 stk |
248.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||
13479108
|
Fisherbrand™
13479108 |
3 mL | 155 mm | 40μ L | 50 indvendige pakker á 10 stk |
258.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||
13429118
|
Fisherbrand™
13429118 |
1 mL | 150 mm | 33μ L | 25 indvendige pakker á 20 stk |
221.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
- Gennemsigtig i farven
- Indeholder gradueringer
- Steril
Tekniske data
LDPE | |
Ja | |
Overførselspipet |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Sterile graduerede overførselspipetter