Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterilt PES sprøjtefilter
Artikelnummer. 15206869 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
15206869 0,2μ m Pakke med 50
15216869 0,45 μm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15206869
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til filtrering og rensning i et sterilt miljø. Fisherbrand™ Sterilt PES-sprøjtefilter har en PES-membran i et polypropylenhus til oprensning af vævskulturopløsninger fra en standardsprøjte. Membraner med en diameter på 33 mm fås med 0,2 eller μ0,45 m porestørrelser.
  • Ideel til oprensning af vævskulturopløsninger og buffere
  • Høj prøvegennemstrømning med lav proteinbinding
  • Hydrofil 33 mm polyethersulfon (PES) membran
  • Robust, kemisk resistent polypropylenhus
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Oprensning af vævskulturopløsninger, buffere
Materiale til hus Polypropylen
Mængde 50/Pk.
Type Sprøjtefilter
Diameter (metrisk) 33 mm