Få mere at vide
Corning™ Lige sterile polypropylenbeholdere
GREENER_CHOICE
Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse
945.61 DKK - 1550.57 DKK
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Lukketype Autostabil hængslet hætte
Farve Neutral
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11703154
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Corning™
FL300-04
300 mL 75 mm 88 mm
1550.57 DKK
Pakke med 240
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11763154
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
FL100-05
90 mL 43 mm 80 mm
945.61 DKK
Pakke med 350
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11733154
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
FL60-04
50 mL 31 mm 78 mm
1296.10 DKK
Pakke med 650
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Autostabil hængslet hætte
  • Let og brudsikker
  • Gennemsigtig eller blå polypropylen (PP)
  • Steril; ikke individuelt indpakket
Tekniske data
Tekniske data
Polypropylen
Steril
Autostabil hængslet hætte
Neutral
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Lige sterile polypropylenbeholdere