Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader Artikelnummer.: 11319163
Forventet forsendelse: 08-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    872.93 DKK / Pakke med 50
    Spare 297.07 DKK
    25% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader
Artikelnummer. 11319163
Microtiter Plader, Flad bund (F-brønd), Steril, Pakke med 50
Produkttype:
Microtiter Plader
Plade låg
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Ikke relevant
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11319163
Brand: Thermo Scientific™ 612F96
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    872.93 DKK / Pakke med 50
    Spare 297.07 DKK
    25% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader.
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader. Leveres uden låg; kan købes separat. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
  • Fremstillet af ny polystyren, hvilket giver fremragende optisk klarhed
  • Aseptisk fremstillede plader får ingen overfladebehandling og giver derfor en medium bindende overflade
  • Bestrålingsprocessen for de sterile plader gør overfladen mere hydrofil, og genererer derfor et højbindingsprodukt
  • Velegnet til brug ved en bølgelængde på 340nm
  • Kondensringe på låget hjælper sammen med hævede brøndfælge på bunden med at minimere risikoen for kontaminering fra omgivende brønde
  • Orienteringshjørner og alfanumerisk mærkning sikrer nem prøveidentifikation
  • Frostet skriveområde på pladens endevæg for tydelig identifikation
  • Hængende brønds design sikrer jævn temperaturfordeling omkring hver brønd
  • Pladerne leveres uden låg (kan købes separat)
  • In vitro kun brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Farve Klar
Produkttype Microtiter Plader
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Mængde 50/Pk.
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerM566680 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato17/06/2025 Artikelnummer612F96
PartinummerM475690 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer612F96
PartinummerM352930 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer612F96
PartinummerM522950 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer612F96
PartinummerM399460 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer612F96
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader >