Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader
Beskrivelse
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader. Leveres uden låg; kan købes separat. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
Funktioner
- Fremstillet af ny polystyren for fremragende optisk klarhed
- Aseptisk fremstillet uden overfladebehandling for en medium bindende overflade
- Bestrålet for sterilitet og en mere hydrofil overflade, hvilket giver høj binding
- Velegnet til brug ved en bølgelængde på 340nm
- Minimerer risikoen for forurening fra omgivende brønde med kondensringe på lågets hævede brøndkanter på bunden.
- Sikrer jævn temperaturfordeling omkring hver brønd med et hængende brønddesign
Nem prøveidentifikation
- Frostret skriveområde på endevæggen
- Orienteringshjørner
- Alfanumerisk mærkning
Bemærk:
Kun til in vitro brug. Tallerkener leveres uden låg (kan købes separat).
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i alle geografiske områder.
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | 50 Sager, 1 Pk. |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Plade låg |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Høj binding |
| Well Shape | Ikke relevant |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 1 |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| M569090 | Overensstemmelsescertifikat | 03/11/2025 | 642000 |
| M558900 | Overensstemmelsescertifikat | 08/07/2025 | 642000 |
| M539800 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 642000 |
| M419240 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 642000 |
| M520390 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 642000 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Waste Water Testing and Analysis Management
Save on essential products for waste water testing and analysis management. Discover top deals and optimize your testing process.Promo Code: 24145Expires: 2025-12-31
New Offer Save Up to 69%