Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader
Beskrivelse
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader. Leveres uden låg; kan købes separat. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
- Fremstillet af ny polystyren, hvilket giver fremragende optisk klarhed
- Aseptisk fremstillede plader får ingen overfladebehandling og giver derfor en medium bindende overflade
- Bestrålingsprocessen for de sterile plader gør overfladen mere hydrofil, og genererer derfor et højbindingsprodukt
- Velegnet til brug ved en bølgelængde på 340nm
- Kondensringe på låget hjælper sammen med hævede brøndfælge på bunden med at minimere risikoen for kontaminering fra omgivende brønde
- Orienteringshjørner og alfanumerisk mærkning sikrer nem prøveidentifikation
- Frostet skriveområde på pladens endevæg for tydelig identifikation
- Hængende brønds design sikrer jævn temperaturfordeling omkring hver brønd
- Pladerne leveres uden låg (kan købes separat)
- In vitro kun brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 kasser |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Microtiter Plader |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 330μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| M548270 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 612U96 |
| M475700 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 612U96 |
| M531640 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 612U96 |
| M388660 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 612U96 |
| M438170 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 612U96 |