Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere
Kapacitet (metrisk):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Polypropylen
nr. pr. sag:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 50
Pakke med 700
Description
Udfør sterilitets- og endotoksintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Steriliseret ved gammabestråling
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- Mærket med lotnumre for fuld sporbarhed
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beholder med skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717. Certificeret endotoksinfri til niveauer< 0,01 EU/m. |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Oversigt | Ikke-pyrogen beholder |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Show More |