Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
Brand: Gosselin™ TP53C-001
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klar og brudsikker polypropylen (PP)
- Fås i forskellige størrelser og mængder
- Farvekodede skruelåg
Tekniske data
Prøvebeholder | |
Polypropylen | |
Steril | |
Blå | |
Klar | |
264/Cs. |
Ja | |
Lige | |
180 mL | |
Skruelåg | |
Ingen etiket | |
264/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg > 180mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion