Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg og etiket
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
Brand: Gosselin™ TP35C-021
1135.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klar og brudsikker polypropylen (PP)
- Fås i forskellige størrelser og mængder
- Farvekodede skruelåg
Tekniske data
Prøvekrukke | |
Polypropylen | |
Steril | |
Blå | |
Klar blå | |
Hvid etiket | |
70/pose |
Ja | |
Lige | |
60 mL | |
Skruelåg | |
Hvid etiket | |
700/Cs. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med blå låg og etiket > 60mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion