Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - Agarose
Streptavidin - Agarose
Marque: Molecular Probes™ 434341
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Reactivity: SA-Seph 4B reacts with biotin.
Spécification
1 mg Streptavidin/mL Sepharose Gel | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
Liquid Suspension |
2 mL | |
Wet Ice | |
Streptavidin Conjugate (Fluorescent) |
Streptavidin - Agarose
Version: 06/09
File size: 22 kB
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number | Certificate Type | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
YE367760 | Certificate of Analysis | 26/05/2023 | 434341 |
XB325169 | Certificate of Analysis | 17/05/2022 | 434341 |
WC315875 | Certificate of Analysis | 23/03/2021 | 434341 |
UH286917 | Certificate of Analysis | 13/08/2019 | 434341 |
TJ270004 | Certificate of Analysis | 30/10/2018 | 434341 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Molecular Probes™ Streptavidin - Agarose > 2mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu