Få mere at vide
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath
Inkluderer ikke-dryppende klart låg for forbedret præstation, reduceret fordampning og øget energibesparelse. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath giver et klart, vidvinkel LED-display for øjeblikkelig og nem kontrol af badets status.
Brand:  Grant Instruments™ SAP34
13286.06 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15167025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16240.00 DKK
    15839.62 DKK / Hver
    Spare 400.38 DKK
    2% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Inkluderer ikke-dryppende klart låg for forbedret præstation, reduceret fordampning og øget energibesparelse. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath giver et klart, vidvinkel LED-display for øjeblikkelig og nem kontrol af badets status.
  • Omgivende drift ved +5 til 99°C
  • Set and Forget™-teknologi - hurtig opvarmning, nøjagtig temperaturkontrol
  • Stabilitet ±0,2°C
  • 0,1°C indstillingsnøjagtighed
  • Justerbar overtemperaturalarm - beskyt prøverne mod overophedning
  • Avanceret tørstarts- og tørkørselsbeskyttelse
  • Velegnet til brug med varmeoverførselsperler (undtagen SAP2- og SAP2S-modeller)
  • Afløbshane og gennemsigtigt låg medfølger
  • Timer og forudindstillinger
  • 120V og 230V modeller tilgængelige
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
34 L
1800 w (230V), 1300 w (120V)
3
±0,2 °C
770 x 335 x 275 mm
635 mm
281 mm
13.8 kg
50/60 Hz
Omgivende forhold +5 til 99 °C
SAP34
±0,1 °C
3 år
770 mm
335 mm
275 mm
120/230 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Use promotion code 24136 to get amazing savings.
    Promo Code: 24136
    Expires2025-10-26
    Days
    16
    Hours
    16
    Minutes
    25
    Seconds
    24
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
    Days
    71
    Hours
    16
    Minutes
    25
    Seconds
    24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath > Kapacitet: 34 l