Learn More
Memmert™ Subframe Adjustable In Height Up To 500 mm, For S450
Use these frames with Memmert convection ovens. Memmert™ Convection and Universal Oven Subframes are adjustable in height to fit your needs.
Marca:  Memmert™ S450B29753
Codice prodotto. 16325847
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adjustable Subframe
  • Memmert Oven size 30 to 75: height 600mm
  • Size 110 to 450: height 500mm
Specifica
Specifica
Models U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Model 450
22 in. (Size 110 to 160), 26 in. (Size 30 to 75)
560 mm (Size 110 to 160), 660 mm (Size 30 to 75)
Subframe
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ Subframe Adjustable In Height Up To 500 mm, For S450 >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato