Få mere at vide
Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastflaske
Plastic jerrycan
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
Farve | Farveløs |
Navn note | 0.1N (0.05M) Standard Solution |
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
Koncentration | 0.0998 to 0.1002N (20°C) |
Tæthed | 1.3g/mL |
Emballage | Plastflaske |
Mængde | 1 L |
Molekylær formel | H2O4S |
Lineær formel | H2SO4 |
Vis mere |