Learn More
SULT1A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1081.84 DKK - 3058.99 DKK
Spezifikation
Antigen SULT1A4
Concentration 0.45 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
16828413
Unterlagen ansehen
Proteintech
11376-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1081.84 DKK
20µL
16818413
Unterlagen ansehen
Proteintech
11376-1-AP-150UL
150 ÎĽL
3058.99 DKK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
SULT1A4
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P0DMN0
445329
SULT1A4 Fusion Protein Ag1935
Primary
-20°C
SULT1A4
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Aryl sulfotransferase 1A3/1A4, HAST3, M PST, ST1A3/ST1A4, STM, Sulfotransferase 1A3/1A4, SULT1A3, SULT1A4, TL PST
SULT1A4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
SULT1A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt