Få mere at vide
Descrizione
SuperBlock Blocking Buffer er en optimeret løsning indeholdende et enkelt renset glykoprotein, der giver utrolig hurtig og effektiv blokering for ELISA , IHC og western blot-analyse. Blokering af mikroplader, membraner eller væv med en SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer.
• Blokering tid —blokere membraner i 5 til 10 minutter og ELISA plader på 2 minutter
•Anvendelser —ELISA, western blotting, IHC; biotinfri til brug med streptavidin-systemet
•Stabilitet —opbevarer buffer ved 4 °C i et år; Opbevar blokerede tallerkener tørt i op til 12 måneder
Blokering af mikroplader, membraner eller væv med SuperBlock buffer giver et højt signal-til-støj-forhold i de fleste detektionssystemer. Den proteinbaserede formulering indeholder ingen immunglobuliner, albumin eller endogent biotin, hvilket gør det kompatibelt i mange situationer, hvor traditionelle blokeringsmidler fejler. Bufferen er især effektiv til at blokere coatede polystyren-mikroplader (96-brøndsplader) og stabilisere dem til tørring og opbevaring til senere brug.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | SuperBlock (PBS) |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | SuperBlock |
| Mængde | 1 L |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.