Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 3 højtydende applikationer Artikelnummer.: 17303933
Forventet forsendelse: 10-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50820.00 DKK
    50565.02 DKK / Pakke med 5000
    Spare 254.98 DKK
    0.50% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17303933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Blå, Hvid silikone/blå PTFE, 5000 Pk.
Farve:
Blå
Rød
Sølv
Septum:
Blå Silikone/Klar PTFE
Grå Chlorobutyl/Sort PTFE
Hvid silikone/blå PTFE
Rød silikone/naturlig PTFE
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
5000 Pk.
Artikelnummer. 17303933
Brand: Thermo Scientific™ 6PBCC20STMEF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50820.00 DKK
    50565.02 DKK / Pakke med 5000
    Spare 254.98 DKK
    0.50% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 20 mm åbning, inklusive vores SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-hætteglas (Niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem aluminium og aluminium/magnetiske blikhætter med universal silikone/PTFE eller chlorbutyl/PTFE septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosampler nåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores ydeevne Level 3-hætter er specielt designet og behandlet til massespektrometriapplikationer og indeholder de laveste mængder af metaller, ekstraherbare materialer og udvaskbare materialer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
Niveau 3 SureSTART 20 mm Crimp Caps har højtemperatur-septa sammensat af en specialiseret silikoneformulering, der tillader opvarmning til over 250 °C uden overdreven blødgøring af skillevæggen eller frigivelse af flygtige dampe.
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Aluminium/magnetisk blik
Septum Hvid silikone/blå PTFE
Niveau Niveau 3
Stil Magnetisk
Hårdhed 54 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Mængde 5000 Pk.
Tykkelse (metrisk) 3 mm, 1,5 mm (ved fortyndet område)
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Crimp Cap
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Headspace-hætteglas
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm krympehætter, niveau 3 højtydende applikationer >