Få mere at vide
SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro
De to mest fleksible og tilpasningsdygtige slangesystemer til sikker bortskaffelse af flydende HPLC-affald - fleksible, udvidelige, kemisk resistente PTFE-slanger med en stor bøjningsradius.
Brand: SymLine 108016
137.48 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beskrivelse
Tekniske data
PTFE-rør, elektrostatisk ledende, sort, ID = 4 mm, OD = 6 mm, længde = 1 m | |
PTFE-EC | |
39,3701 tommer. | |
Rør |
4 mm | |
6 mm | |
1 m |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Everyday Lab Essentials
From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24