Få mere at vide
Hamilton™ Brugerdefinerede cementerede nålesprøjter
Den gastætte version af den originale 700-serie sprøjter.
Brand:  Hamilton™ 80208
1156.45 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10491245
  • 1395.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til dispensering af mængder fra 1 op til 500μ L
  • En række forskellige volumener, længder og målere til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
0.729 mm
Gastæt
50 °C
10 °C
25μ L
Skik
Skik
7.75 mm
68,9 bar
1702
1 stk.
Brugerdefineret nål
Cementeret
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ Brugerdefinerede cementerede nålesprøjter > Volumen: 25μ L; Gastæt