Få mere at vide
Tantalum foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. 11376527
25 x 25 mm, 25mm
Mængde:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum foil
Navn note 0.025mm (0.001 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.26g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.997%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tantalum foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.997% (metals basis) >