Få mere at vide
Tantalum foil, 0.5mm (0.02in) thick, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb)
Artikelnummer. p-4408170
25 x 25 mm, 25mm
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Form: ca. 5,19g/25x25mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Navn note Annealed
Udseende Gray to silver foil
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis excluding Nb)
Form Foil
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tantalum foil, 0.5mm (0.02in) thick, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb) >