Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Heat Shock Proteins
TaqMan™ Array Human Heat Shock Proteins
Brand: Applied Biosystems™ 4414088
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Panelet af assays i denne plade retter sig mod gener fra tre af de mest undersøgte varmechokproteinfamilier:Varmechokproteinfamilien HSP40 (DNAJ) samt små varmechokproteiner fra HSP27-, HSP10- og HSP110-familierne er også inkluderet på panelet. Yderligere gener på panelet inkluderer varmechokfaktorer, der regulerer transskription af varmechokproteinerne.
Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade. Figur 1 viser resultaterne af et eksperiment, der sammenligner det lineære område af de to formater, hvor der ikke blev observeret nogen forskel i ydeevne.
Bare tilføj mastermix og prøve, og begynd at cykle
Ideel til projekter såsom validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne inkluderer den helt rigtige mængde TaqMan-™analyse i hver brønd: nok til én 20 l μreaktion. Du kan bestille så få som tre gensignaturplader, hvilket gør disse til en overkommelig mulighed for mange laboratorier og minimerer spildet af ubrugte individuelt købte TaqMan-™analyser. Spar en betydelig mængde tid på at opsætte dine eksperimenter. Bare tilsæt mastermix og prøve, og begynd at cykle.
Figur 2 er et eksempel på et pladelayout med gensymboler og
analyse-id'er Pladekort sikrer korrekt datamærkning og nem genbestilling
TaqMan™ af hver pakke med Array Plates leveres ™med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet (se figur 2) sammen med detaljerne for hver TaqMan-analyse. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
Enkel at bruge
hver TaqMan™ Array Plate-brønd ™indeholder en enkelt μTaqMan-analyse til en 20 l reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. Når du er klar til at køre dine analyser, skal du blot tilføje PCR-mastermix og din cDNA-prøve, forsegle pladen og begynde at cykle på et real-time PCR-instrument.
Kompatibilitet
TaqMan™ Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan™ Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan™ Genekspression Cells-to-Ct™ Kit. TaqMan™ Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet. Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusbetingelser og 20 μl reaktionsvolumener.
Tekniske data
Array plade | |
ADN | |
Tørret ned | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
1 standard plade | |
Immunologi, neurobiologi, signaltransduktion, biomarkør-relaterede vej(e), udvikling, toksikologi& Lægemiddelmetabolisme, onkologi |
96-array plade | |
hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. | |
TaqMan Assay for en 20 uL reaktion | |
FAM | |
Standard | |
Standard |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Heat Shock Proteins > 1 standard plade