Få mere at vide
Tellur brudt barre, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Tellurium broken ingot |
Mængde | 250 g |
Lugt | Odorless |
Form | Ingot |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
Procent renhed | 99.99% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tellur brudt barre, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion