Learn More
Especificaciones
Especificaciones
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
Molecular Weight (g/mol) | 794.97 g/mol |
Shipping Condition | Room temperature |
For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
CAS | 191729-45-0 |
Product Type | Natural Products |
Solubility | DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic) |
Synonym | Tenacissimoside C |
Quantity | 10 mg |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
MedChemExpress Tenacissoside H
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido