Få mere at vide
tert-butanol, 99,5%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735808 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 L, Plastflaske, 1 L
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butanol
Smeltepunkt 25.0°C to 25.5°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 83.0°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske efter smeltning
Brydningsindeks 1.3860 to 1.3880
Analyseprocentområde 99.5%
Rester efter fordampning 0.1% max.
Specifik vægtfylde 0.78
Lineær formel (CH3)3COH
Viskositet 3.35 mPa.s (30°C)
Beilstein 01, 379
Vand 0.03% max. (K.F.)
Merck Index 15, 1544
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
tert-butanol, 99,5%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals >