Få mere at vide
Tert-Butanol, puriss. pa ACS reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15601710
Tert-Butanol, puriss. pa ACS reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15601710
1 L, Poly flaske, 1 L
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 15601710
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 194601L
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-Butanol
Smeltepunkt 25°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.775g/mL at 25°C
Kogepunkt 83°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.08
Flammepunkt 11°C (51.8°F)
Tændingspunkt 896°F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.387(lit.)
Lineær formel (CH3)3COH
Damptryk 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
FN nummer UN1120
Beilstein 906698
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed ≥99.7% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-methylpropan-2-ol;tert-butyl alcohol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tert-Butanol, puriss. pa ACS reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >