Få mere at vide
tetraethylenglycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454879
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Reagens til solubilisering af membranproteiner
Reagens til solubilisering af membranproteiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19327-39-0
Molekylær formel C16H34O5
Molekylvægt (g/mol) 306.443
MDL nummer MFCD00043033
InChI nøgle FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-octoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol monooctyl ether
Farve Farveløs
Tæthed 0.969
Lineær formel CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Mængde 5 g
Beilstein 1781226
Formel vægt 306.44
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
tetraethylenglycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals >