Få mere at vide
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10442684
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442684
5 g, Amber Glass Bottle, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10442684
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC61916DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 195503-40-3
Molekylær formel C6H9NS
Molekylvægt (g/mol) 127.21
MDL nummer MFCD09025909
InChI nøgle DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrileVis mereVis mindre
PubChem CID 21598641
IUPAC navn thiane-4-carbonitrile
SMIL N#CC1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 127.21
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™ >