Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere
For ISO Klasse 3 til 5 renrum
613.00 DKK - 7725.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 233
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
17218889
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3225
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
7725.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
15742406
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3225
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11525335
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3220
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
1305.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Læg i indkøbskurv
15732406
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3224
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
17208889
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3224
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
4830.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tykke enkeltlagsviskere giver sugeevnen af tolagsviskere
  • Tætstrikket konstruktion giver god slidstyrke til strenge aftørringsopgaver
  • Lave niveauer af frigivelige partikler, ioner og ikke-flygtige rester
  • TexTra 10 vinduesviskere har termisk forseglet kant for at forhindre frigivelse af partikler og fibre
  • Sterile viskere gammabestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 og dobbelte poser i opløsningsmiddelsikre poser
Ordreinfo
Stablet pakket.
Tekniske data
Tekniske data
Renrumsklud
Autoklaverbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Renrum
Steril
Polyester
233
Forseglet
1-ply
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere