Få mere at vide
Ebro Electronic™ TFH 610 / TFH 620 Termo-Hygrometer serie
Termo-Hygrometer til fugt- og temperaturmåling.
Brand:  Ebro Electronic™ 1340-5610A
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11753509
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • robust og slagfast
  • Høj nøjagtighed
  • °C/° F valgbar
  • Cirka 5 års batterilevetid
  • Automatisk deaktivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Termohygrometer
0.1% rH
0 °C til 50 °C
0,1 °C
90 g
0 til 100 %
±2,5 % rH
±0,5 °C
115 x 54 x 22 mm
Fastgjort fugtsonde
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ebro Electronic™ TFH 610 / TFH 620 Termo-Hygrometer serie > TFH 610