Få mere at vide
Thallium(I) 2,4-pentanedionate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080348
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14219-90-0
Molekylær formel C5H7O2Tl
Molekylvægt (g/mol) 303.489
MDL nummer MFCD00013506
InChI nøgle QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Synonym thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71311301
IUPAC navn [(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxythallium
SMIL CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt >134°C
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 g
FN nummer UN1707
Formel vægt 303.5
Procent renhed ≥97%
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thallium(I) 2,4-pentanedionate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals >