Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, uden skørter
Lavprofilplader med 96 brønde til brug i PCR- og qPCR-applikationer.
Brand:  Thermo Scientific™ AB0700
1127.00 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
Produktkode 11510294
  • 1232.00 DKK / Pakke med 25
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Lavprofil-PCR-pladen har kortere brønde end standardprofilpladen (AB-0600), hvilket reducerer det døde rum mellem det opvarmede låg på den termiske cyklus og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Disse lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20 μL. De fås i assorterede farver og er kompatible med standard flerkanalspipetter.
Den lave profil Thermo Scientific PCR-pladen har kortere brønde end standardprofilpladen (AB-0600), hvilket formindsker ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Disse lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L. De fås i assorterede farver og er kompatible med standard flerkanalspipetter.
Højdepunkter
• Lav profil for at reducere dødplads og for at øge PCR-effektiviteten
• Fås med sorte alfanumeriske bogstaver
• Forbedret adgang til væskehåndtering
• Maksimal fyldevolumen på 0,2 ml
• Afskåret hjørne: H12
Ansøgninger
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ingen stregkode
25 plade
PCR mikroplade
Ikke-nederdel
0.2 mL
0.1 mL
Lav profil
Certificeret RNase/DNase-fri
Klar
Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Polypropylen
96
25 plader
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, uden skørter > Klar