Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Brand: Thermo Scientific™ 70105-254030
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
- Thermo Scientific kemi-bundet på 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Analytisk kolonne | |
5μ m | |
Standard | |
5 μm | |
100Å | |
Fasedækning | |
C18 | |
Silica | |
Omvendt fase | |
Omvendt fase |
4 mm | |
LC/MS-adskillelse | |
250 mm | |
2 til 9 | |
310 m² /g | |
L1 | |
Beta | |
20% | |
Ja | |
Kolonne |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 5 μm partikelstørrelse > Partikelstørrelse: 5 μm; 250 l x 4,0mm indre dia.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion