Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3μm C18 Columns
A good choice for QA/QC labs as a robust, general-purpose column in applications where reproducibility and long column lifetimes are required
Marca:  Thermo Scientific™ 28103-074630
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10587660
  • 6248.98 DKK / Each
In Stock
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Base-deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
75 mm
3 μm
130 Å
60°C
C18
11%
Yes
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L1
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali