Få mere at vide
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer Artikelnummer.: 15533714
Forventet forsendelse: 03-03-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7505.00 DKK
    4961.35 DKK / Pakke med 480
    Spare 2543.65 DKK
    33% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15533714
Pakke med 480
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 15533714
Brand: Nunc™ 374223BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7505.00 DKK
    4961.35 DKK / Pakke med 480
    Spare 2543.65 DKK
    33% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-03-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank-hætteglassystemer, kompatible med udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-produkter er tilgængelige i et volumenområde på 0,5L til 5,0L og komplimenteres af en række certificeringer.
Sikker sporing
  • Solid konstruktion i ét stykke eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogen opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
Overlegen lagringsformat
  • Cryobank-rør fås i pladsbevidste mikropladeformatstativer eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, der passer til dit foretrukne opbevaringsformat
  • Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende flerkanalspipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Unik anti-rotationsfunktion tillader kompatibilitet med automatisk afdæknings-/afdækningsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld rack-muligheder for at imødekomme flere gennemløbskrav
  • TPE-pakning af polypropylenhætte giver overlegen forsegling under høj eller lav temperatur opbevaring
  • Lav bindingsoverflade tillader maksimal genvinding af prøver med lav koncentration
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
  • CE-certificeret og i overensstemmelse med IATA-kravene til diagnostisk brug og transport
  • Certificeret DNAse/RNAse fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongen (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI test)
  • Sterilitetssikkerhedsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Strenge kvalitetskontrol
  • Lækagetestvalidering udført under fremstillingsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 mL
nr. pr. sag 480
nr. pr. pakke 48
Produktlinje Nunc
Stregkode Ingen
Lukningsmateriale Polypropylen
Mængde Slidt, 48
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1398471 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato24/12/2023 Artikelnummer374223-BR
Partinummer1347188 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato28/06/2022 Artikelnummer374223-BR
Partinummer1292809 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato06/08/2020 Artikelnummer374223-BR
Partinummer1280965 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato23/04/2020 Artikelnummer374223-BR
Partinummer1177867-COC CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/04/2017 Artikelnummer374223-BR
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer >