Learn More
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories
For use with the Epredia™ Shandon™ Tissue Processor
221.00 DKK - 7560.00 DKK
Specifications
For Use With (Equipment) Tissue Processor
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Product Type Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Product Type Quantity Price Quantity & Availability  
12775108
View Documents
Epredia™
A75210193
Storage Bottle 3 Pk. This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12808220
View Documents
Epredia™
66110048
Airbag 4 Pk. This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Specifications
Tissue Processor
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt