Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tilbehør: Smartblock™ Termoblokke
Oprethold nøjagtige, ensartede temperaturer med disse termoblokke. Eppendorf™ Smartblock™ termoblokke er kompatible med Eppendorf ThermoMixer™ C, og understøtter en bred vifte af applikationer.
Brand:  Eppendorf™ 5361000031
5040.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13588460
  • 5060.16 DKK / Hver
Spotlight
Brug rabatkode 24157 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Udskiftelig på få sekunder
  • Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Eppendorf ThermoMixer C
24 x 0.5mL
Blok
0,5 ml x 24 reaktionsbeholdere