Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ Guld 96-brønds polypropylen PCR mikroplader
Fås i hel, halv og forhøjet nederdel
3441.26 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | DNase, RNase-fri |
---|---|
Format | 96-brønds |
Låg | Uden låg |
Array | 8 x 12 |
Farve | Klar |
Artikelnummer | Brand | Farve | Nederdel stil | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Nederdel stil | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10591013
![]() |
Corning™
3753 |
Klar | Halv |
3441.26 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10468102
![]() |
Corning™
3754 |
Klar | Forhøjet |
3441.26 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10777724
|
Corning™
3752 |
Klar | Fuld |
3441.26 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Corning Thermowell GOLD 96-brønds PCR mikroplader tilbydes i fire formater for at sikre maksimal fleksibilitet og et perfekt match til dine applikationer. Originalen Thermowell 96-brønds PCR-mikroplader er universel pasform og kan skæres i 3 x 8 brønds segmenter.
Tekniske data
DNase, RNase-fri | |
Uden låg | |
Klar | |
96 | |
Til automatisering, RT-PCR-applikationer | |
10/Pk. |
96-brønds | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Ikke steril | |
50/Cs. | |
50/Cs. |