Få mere at vide
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Antal Wells | Poretæthed | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Antal Wells | Poretæthed | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
10093533
|
Greiner Bio-One
665641 |
0,4μ m | 12 | 2 x 10 6 porer/cm 2 |
2905.00 DKK
Pakke med 48 |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
- Klar polystyrenhus med forseglet PET kapillær poremembran
- Hængende geometri giver beskyttelse til det nederste cellelag
- Forenklet pipettering på grund af selvløftende geometri
- Excentrisk placering i brønden giver uovertruffen adgang til det nederste rum
- Fås i 6, 12 og 24 brønds formater
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Greiner Bio-One ThinCert™ Vævskulturindlæg