Få mere at vide
Epredia™ Thinline Kassetter med slids i rørpakker
Til rutinemæssige vævsprøver er kassetter kompatible med alle Epredia PrintMate™ Kassetteprintere og har et frontlåghængsel med farvematchede, fastgjorte låg, der fås i 12 forskellige farvevarianter.
Brand: Epredia™ B851736GY
Beskrivelse
Trykning
- Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
- Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
- Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
- Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
- Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
- Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
Tekniske data
Slots | |
750/Cs. | |
Ja | |
Til brug med PrintMate™ Printere |
Ja | |
Påsat låg, fronthængsel | |
Grå | |
Slottet kassette |