Få mere at vide
Buerkle™ Gevindadapter til mini opløsningsmiddelpumpe
Gevindadapter til Buerkle™ Mini opløsningsmiddelpumpe.
Brand: Buerkle™ 0006-4002
298.07 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til brug med Buerkle Mini solvent pumpe
- ETFE konstruktion
- Udvendigt gevind: GL 45
Tekniske data
Klarhed | |
ETFE | |
GL45-GL38 | |
0.021 kg |
Mini solvent pumpe | |
GL45-GL38 | |
Trådadapter |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Gevindadapter til mini opløsningsmiddelpumpe > Udvendigt gevind: GL 45; Indvendigt gevind: GL 38, ETFE
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion