Få mere at vide
Thulium(III) iodide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1260°C |
Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) iodide |
Smeltepunkt | 1015°C |
Mængde | 1 g |
Assay Procent Noter | (REO) |
Formel vægt | 549.65 |
Procent renhed | 99.9% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thulium(III) iodide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion