Få mere at vide
Thulium(III)oxid, REacton™ , 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321448
Thulium(III)oxid, REacton™ , 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048571
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11321448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010918.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thulium(III)oxid, når det bestråles i en atomreaktor, producerer thulium en isotop, der udsender røntgenstråler. En knap på denne isotop bruges til at lave en let, bærbar røntgenmaskine til medicinsk brug. Det bruges også i lasere med kirurgiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide
Smeltepunkt 2425°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in acids.
Formel vægt 385.87
Procent renhed 99.997%
Grad Reacton™
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerN01K013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer010918.06,010918.03
PartinummerJ29W029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010918.06,010918.03
PartinummerB22X014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010918.06,010918.03
PartinummerP4546 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010918.06,010918.03
PartinummerJ25S033 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010918.06,010918.03
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thulium(III)oxid, REacton™ , 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >