Få mere at vide
Thymol, 99%
Artikelnummer. 10616932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Plastflaske, 500g
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-83-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00002309
InChI nøgle MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol
Navn note 99%
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 232.0°C
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 06, 532
Rester efter fordampning 0.05% max.
Merck Index 15, 9554
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viskositet 4.3 mm2/s (50°C)
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-methyl-2-(1-methylethyl)-phenol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thymol, 99% >