Få mere at vide
Tin arsenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Tin arsenide |
Fysisk form | Pieces |
Mængde | 1 g |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN1557 |
Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride |
Formel vægt | 193.61 |
Procent renhed | 99.999% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tin arsenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion