Få mere at vide
Stanniol, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782183
50 x 50 mm, Hver
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Form: Ca. 9,1 g/50 x 50 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray foil
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Foil
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Stanniol, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >