Få mere at vide
Tin rod, 13mm (0.51in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Tin rod |
Navn note | 13mm (0.51 in.) dia. |
Mængde | 25 g |
Lugt | Odorless |
Vægt | ≈0.52cm/5g |
Form | Rod |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
Procent renhed | ≥99.998% |
Grad | Puratronic™ |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tin rod, 13mm (0.51in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion